Learn More
Chinidin, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10194410 25 g Glasflasche 25 Gramm
10380954 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10194410
Marke: Thermo Scientific Acros 163680250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-54-2
Summenformel C20H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
MDL-Nummer MFCD00135581,MFCD00198096
InChI-Schlüssel LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonym quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
SMILES COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinidine
Schmelzpunkt 170.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 8176
Spezifische Drehung + 256.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/2000mL (20°C)- 1g/800mL (100°C). Other solubilities: 1g/36mL alcohol- soluble in methanol,1g/56mL ether- 1g/1.6mL chloroform,practically insoluble in petroleum ether
IUPAC-Name (S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinidine, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.