Learn More
Chinidon-Sulfat-Dihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443199 25 g 25 Gramm
15433199 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60426.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Blockierung von Natriumkanälen und in geringerem Umfang auch von Kaliumkanälen
Quinidine sulfate dihydrate, 98+% is used as a A Na+ channel blocker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinidin-Sulfat-Dihydrat, 98+% wird als A Na+-Kanalblocker verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Wasser (11 mg/ml bei 20 °C), Alkohol und Ethanol (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6591-63-5
Summenformel C40H54N4O10S
Molekulargewicht (g/mol) 782.95
MDL-Nummer MFCD00149346
InChI-Schlüssel ZHNFLHYOFXQIOW-CMZPEELOSA-N
Synonym bis s-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,2s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol sulfate dihydrate
PubChem CID 132274356
IUPAC-Name (S)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;schwefelsäure;dihydrat
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinidine sulfate dihydrate
Schmelzpunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8060
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,water (11mg/ml at 20°C),alcohol,and ethanol (50mg/ml).
Formelmasse 782.94
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver