Learn More
(+)-Chinidin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020561
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11474254
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12559.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
(+)-Quinidine is used to treat or prevent many types of irregular heartbeats (heart arrhythmias such as atrial fibrillation). It may also be used to treat malaria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform, Alkohol (1 g/36 ml), Benzol und DMSO (100 mM). Schwer löslich in Äther und Petrolether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-54-2
Summenformel C20H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
MDL-Nummer MFCD00135581,MFCD00198096
InChI-Schlüssel LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonym quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
IUPAC-Name (S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol
SMILES COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Quinidine
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 91866
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8060
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,alcohol (1g/36ml),benzene and DMSO(100mM). Slightly soluble in ether and petroleum ether. Insoluble in water.
Formelmasse 324.42