Learn More
Chinin, wasserfrei, 99 % (Gesamtbase), kann bis zu 5 % Dihydrochinin enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498683 250 g 250 Gramm
11478683 10 g 10 Gramm
11488683 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498683 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10459.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Quinine is used in photochemistry as a common fluorescence standard and as a resolving agent for chiral acids. It is also useful for treating falciparum malaria, lupus, arthritis and vivax malaria. It acts as a flavor component in tonic water and bitter lemon. It is utilized as the chiral moiety for the ligands used in sharpless asymmetric dihydroxylation. Furthermore, it catalyzes the kinetic resolution of furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinin wird in der Photochemie als üblicher Fluoreszenzstandard und als Auflösungsmittel für chirale Säuren verwendet. Es ist auch nützlich für die Behandlung von Falciparum-Malaria, Lupus, Arthritis und Vivax-Malaria. Es wirkt als Aromakomponente in Tonicwater und Bitter Lemon. Es wird als chirale Gruppe für Liganden eingesetzt, die bei der asymmetrischen Dihydroxylierung nach Sharpless verwendet werden. Desweiteren katalysiert es die kinetische Auflösung von Furanonen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Ethylacetat. Schwer löslich in Wasser und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-95-0
Summenformel C20H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
MDL-Nummer MFCD00198096
InChI-Schlüssel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine
Namenshinweis Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Schmelzpunkt ∼177°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Gesamtbase)
Menge 250 g
Beilstein 91867
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8061
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Optische Drehung −166° (c=1 in ethanol)
IUPAC-Name (5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl)-[6-(Trideuteriomethoxy)Chinolin-4-yl]Methanol
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 99%