Learn More
Chinin-Hemisulfat Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468896 250 g 250 Gramm
11448896 10 g 10 Gramm
11458896 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17036.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chininhemisulfatmonohydrat spielt eine große Rolle bei Kaliumkanalblockern. Es wird auch als antimalarielles, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykämisches Mittel verwendet. Es hemmt den mitochondrialen ATP-regulierten Kaliumkanal. Es wird auch zur Untersuchung des Metabolismus von biokrystalisiertem Häme, Hämozoin, in Malariaparasiten und zur Untersuchung der Toxizität von Häme(FP)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Mischung aus Chloroform und absolutem Alkohol (2:1).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Ammoniak, starken Basen und Jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6119-70-6
Summenformel C40H54N4O10S
Molekulargewicht (g/mol) 782.95
MDL-Nummer MFCD00150790
InChI-Schlüssel ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Synonym Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
PubChem CID 134129495
IUPAC-Name (R)-[(2R,4R,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol;Schwefelsäure;Tetrahydrat
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine hemisulfate monohydrate
Schmelzpunkt 217°C to 218°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 6113937
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8061
Löslichkeitsinformationen Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1).
Optische Drehung −241° (c=2 in 0.1M HCl)
Formelmasse 391.47 (373.46 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%