missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chinin-N,N'-Dioxid (Chinin-Di-N-Oxid), Mikromol™

Artikelnummer. 30049306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049306 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049306 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0458.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Chinin-N,N'-Dioxid (Chinin-Di-N-Oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Quinine Di-N-oxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H24 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide, Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1,1'-dioxide, (8alpha,9R)-
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxy-1-oxidochinolin-1-ium-4-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 356.42
Menge 25 mg
Formelmasse 356.1736 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.