Learn More
Chinin-Sulfat-Dihydrat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10774571 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774571 25 g Glasgefäß 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10774571 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Q/0136/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 6119-70-6
Schmelzpunkt 233°C
Farbe Weiß
pH 5.7 to 6.6
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C40H54N4O10S
MDL-Nummer MFCD00150790
Menge 25 g
InChI-Schlüssel ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC-Name (R)-[(2R,4R,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol;Schwefelsäure;Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 782.95
PubChem CID 134129495
Formelmasse 782.96g/mol
Physikalische Form Fest