Learn More
Chinolin-2-carbonsaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Quinolinecarboxaldehyde was used in the preparation of 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone; imine-type ligands; sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Quinolinecarboxaldehyd wurde bei der Herstellung von 3-(2-Chinolyl)-1-Phenyl-2-Propenon über schnelle, Tandem-Aldol-Michael-Reaktionen mit den Lithium-, Natrium- und Kaliumenolaten von Acetophenon, Imin-Liganden, Zuckerquinolin-Fluoreszenzsensor für den Nachweis von Hg2+ in natürlichem Wasser verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinoline-2-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 113061 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 157.17 |
| Reinheit (%) | 97% |