Learn More
Alfa Aesar™ Chinolin-3-carbonsäure, 98 %
Artikelnummer. 11308166
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11308166
Marke: Alfa Aesar™ L15133.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6480-68-8
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
MDL-Nummer MFCD00006770
InChI-Schlüssel DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC-Name Chinolin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽283°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 126542
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%