Learn More
Chinolin-4-Carboxaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309046 5 g 5 Gramm
11319046 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20203.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Quinolinecarboxaldehyd(Cinchoninaldehyd) wurde bei der Synthese von Lepidylaminen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4363-93-3
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00006781
InChI-Schlüssel MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
IUPAC-Name Chinolin-4-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 131°C to 133°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 113072
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) ≥97%