Learn More
Chinolin-4-carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046501
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11353616
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14611.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 486-74-8 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-74-8
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
MDL-Nummer MFCD00006782
InChI-Schlüssel VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC-Name Chinolin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 253°C to 255°C
Menge 250 mg
Beilstein 5224
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) ≥98%