Learn More
Chinolin-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30415065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415065 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ70050810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-4-carboxylic Acid
CAS 486-74-8
Summenformel C10H7NO2
Menge 10 mg
Synonym NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccnc2ccccc12
Molekulargewicht (g/mol) 173.16