Läs mer
Läs mer
Chinolin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Quinoline-5-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 337.0°C to 341.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 173.17 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering