Learn More
Chinolin-5-sulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30417821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417821 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417821 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ7009951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Summenformel C9H6ClNO2S
Menge 1 g
Synonym 5-Quinolinesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
IUPAC-Name Chinolin-5-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 227.67
Formelmasse 226.9808