Learn More
Chinolin-5-sulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30419904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419904 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419904 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ700995100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Summenformel C9H6ClNO2S
Menge 100 mg
Synonym 5-Quinolinesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
IUPAC-Name Chinolin-5-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 227.67
Formelmasse 226.9808