Learn More
Chinolin-8-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408157 1 g 1 Gramm
15418157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51698.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 190788-62-6
Summenformel C15H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.124
MDL-Nummer MFCD05663894
InChI-Schlüssel RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 17750280
IUPAC-Name 8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinolin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Specifications
Chemischer Name oder Material Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 255.12
Reinheit (%) 95%