Learn More
Chinolin-N-Oxid Hydrat, 97 % (Trockengewicht), Wasser ca. 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450698
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11450698 5 g 5 Gramm
11460698 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11450698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25209.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64201-64-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Quinoline N-oxide hydrate is used in quantitative determination of nitrones using trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolin-N-oxidhydrat wird zur quantitativen Bestimmung von Nitronen mit Trifluoressigsäureanhydrid-Natrium-Iodid-Reagenz verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64201-64-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006737
InChI-Schlüssel GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline n-oxide hydrate, quinoline, 1-oxide, monohydrate, 1-oxidoquinolin-1-ium hydrate, quinoline-n-oxide hydrate, quinoline-1-oxide hydrate, quinolinol, oxamethane, acmc-1be96, quinoline 1-oxide monohydrate, quinoline n-oxide monohydrate
PubChem CID 152363
IUPAC-Name 1-Oxidochinolin-1-ium;Hydrat
SMILES [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline N-oxide hydrate
Schmelzpunkt ∼50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser ≈20  %
Menge 5 g
Beilstein 5989589
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 145.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%