Learn More
Chinolin-N-Oxid Hydrat, 97 % (Trockengewicht), Wasser ca. 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460698 25 g 25 Gramm
11450698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25209.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64201-64-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Quinoline N-oxide hydrate is used in quantitative determination of nitrones using trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolin-N-oxidhydrat wird zur quantitativen Bestimmung von Nitronen mit Trifluoressigsäureanhydrid-Natrium-Iodid-Reagenz verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64201-64-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006737
InChI-Schlüssel GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline n-oxide hydrate, quinoline, 1-oxide, monohydrate, 1-oxidoquinolin-1-ium hydrate, quinoline-n-oxide hydrate, quinoline-1-oxide hydrate, quinolinol, oxamethane, acmc-1be96, quinoline 1-oxide monohydrate, quinoline n-oxide monohydrate
PubChem CID 152363
IUPAC-Name 1-Oxidochinolin-1-ium;Hydrat
SMILES [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline N-oxide hydrate
Schmelzpunkt ∼50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser ≈20  %
Menge 25 g
Beilstein 5989589
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 145.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%