missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chinolin-N-Oxid Hydrat, 97 % (Trockengewicht), Wasser ca. 20 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028081
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11450698

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25209.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 64201-64-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol

Quinoline N-oxide hydrate is used in quantitative determination of nitrones using trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Chinolin-N-oxidhydrat wird zur quantitativen Bestimmung von Nitronen mit Trifluoressigsäureanhydrid-Natrium-Iodid-Reagenz verwendet.

Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64201-64-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006737
InChI-Schlüssel GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline n-oxide hydrate, quinoline, 1-oxide, monohydrate, 1-oxidoquinolin-1-ium hydrate, quinoline-n-oxide hydrate, quinoline-1-oxide hydrate, quinolinol, oxamethane, acmc-1be96, quinoline 1-oxide monohydrate, quinoline n-oxide monohydrate
PubChem CID 152363
IUPAC-Name 1-Oxidochinolin-1-ium;Hydrat
SMILES [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quinoline N-oxide hydrate
Schmelzpunkt ∼50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser ≈20  %
Menge 5 g
Beilstein 5989589
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 145.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt