Learn More
Chinolin-N-Oxidhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-190364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10418880
Marke: Thermo Scientific Acros 153430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 198878-42-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198878-42-1
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00149472
InChI-Schlüssel GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline 1-oxide, quinoline-n-oxide, quinoline n-oxide, quinoline oxide, quinoline, 1-oxide, quinoline-1-oxide, quinolin-1-ium-1-olate, quinolinyl-n-oxide, quinoline-n-oxide hydrate, ccris 4333
PubChem CID 15366
SMILES [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline N-oxide hydrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 48°C to 53°C
Farbe Ocker bis Braun
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-Oxidochinolin-1-ium
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken