Learn More
Quinoline, TRC
Artikelnummer. 30424555
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Artikelnummer. Menge
30424555 100 g
30410473 5 g
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30424555
Marke: Toronto Research Chemicals TRCQ700380100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-22-5
Chemischer Name oder Material Quinoline
Formelmasse 129.0578
InChI-Formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
IUPAC-Name quinoline
Summenformel C9 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
SMILES c1ccc2ncccc2c1
Synonym Quinoline, 1-Azanaphthalene, 1-Benzazine, B 500, Benzo[b]pyridine, Benzopyridine, Leucol, Leucoline, Leukol, NSC 3396, Quinolin
Spezifikation
Menge 100 g