Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chinolingelb, wasserlöslich 95 %
Artikelnummer. 10063400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10063400
Marke: Thermo Scientific Chemicals 277340250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 8004-92-0 | C18H9NNa2O8S2 | 477.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8004-92-0
Summenformel C18H9NNa2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 477.37
MDL-Nummer MFCD00080727
InChI-Schlüssel FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 129893443
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=C2N=C(C=CC2=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline Yellow
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 225g/L (20°C).
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name Dinatrium-2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)chinolin-6,8-disulfonat
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoline Yellow, water soluble
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.