Learn More
Quinoxalin-6-amin, Mikromol™
Beschreibung
Quinoxalin-6-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinoxalin-6-amine |
| CAS | 6298-37-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Quinoxalin-6-amine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H7 N3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810, Quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. C (EP), Brimonidine Imp. C (EP), Brimonidine Tartrate Impurity C, Brimonidine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc2nccnc2c1 |
| IUPAC-Name | Chinoxalin-6-amin |
| Mehr anzeigen |