Learn More
Chinoxalin-2-Carbonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426188 100 mg 100 Milligramm
15436188 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59780.MC
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 879-65-2
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD00012334
InChI-Schlüssel UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC-Name Chinoxalin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxaline-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 208°C (decomposition)
Menge 100 mg
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%