Learn More
Chinoxalin-2-Carbonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040124
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15426188 100 mg 100 Milligramm
15436188 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15426188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59780.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 879-65-2
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD00012334
InChI-Schlüssel UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC-Name Chinoxalin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxaline-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 208°C (decomposition)
Menge 100 mg
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%