missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quinoxaline-5,6,7,8-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinoxaline-5,6,7,8-D4 |
| CAS | 64252-08-0 |
| Summenformel | C8 D4 H2 N2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Quinoxaline-5,6,7,8-d4 (9 CI), 1,4-Benzodiazine-5,6,7,8-d4, 1,4-Diazanaphthalene--5,6,7,8-d4, Quinoxaline-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2nccnc2c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 5,6,7,8-tetradeuterioquinoxaline |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.1713 |
| Formelmasse | 134.0782 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur