Learn More
Chinoxalin-5-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10450578 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10450578 1 g Glasflasche -
10116107 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450578 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429580010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6924-66-9 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6924-66-9
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD02854494
InChI-Schlüssel QLZNISOPACYKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-quinoxalinecarboxylic acid, 5-carboxyquinoxaline, 5-quinoxalinecarboxylicacid
PubChem CID 776833
IUPAC-Name Chinoxalin-5-carbonsäure
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)N=CC=N2)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Quinoxaline-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 167.6°C to 171.7°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Quinoxaline-5-carboxylic acid, 95%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.