Learn More
Chinoxalin-6-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11976751 1 g 1 Gramm
11986751 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445520010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1167418-13-4
Summenformel C14H17BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.11
MDL-Nummer MFCD11054040
InChI-Schlüssel ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinoxaline boronic acid pinacol ester, quinoxalin-6-ylboronic acid pinacol ester, quinoxaline, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44118298
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinoxalin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Siedepunkt 130°C to 145°C (0.6 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 256.11
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke