Beschreibung
- Verbessern Sie das Benutzererlebnis mit neuen Premium-Funktionen.
- Bietet ein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
- Energieeffizienz, reduzierter CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit – Minimierung der Umweltbelastung vom Produktionswerk bis zum Labortisch.
- Echtzeitniveau
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | D-Sub-Anschluss, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 8.200 g |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Lesbarkeit | 100 mg |
| Enthält | Standardbilanz ohne länderspezifische Zuschläge |
| Ausgleichen | Motorisiert |
| Modell | Quintix Pro Balance |
| Stabilisierungszeit | ≤0,9 s |
| Typ | Abwägung zwischen |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 VAC (±10 %) 50 bis 60 Hz 0,2 A |
| Mehr anzeigen |