Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18042204 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.200 g
2.200 g
3.200 g
4.200 g
6.200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
18042204 2.200 g 1 Stück
18072144 1.200 g 1 Stück
18092224 6.200 g 1 Stück
18002214 3.200 g 1 Stück
18002194 4.200 g 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 18042204
Marke: Sartorius QTX2202IRO1S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
  • Enhance the user experience with new premium features.
  • Offering a wide range of use in different environments and applications.
  • Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
  • Motorized automatic leveling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp D-Sub-Anschluss, 9-polig
Fassungsvermögen 2.200 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 10 mg
Enthält Standard Balance Without Country-specific Additions
Ausgleichen Real-time Level Support
Modell Quintix Pro Balance
Stabilisierungszeit ≤ 0.9 s
Typ Balance
Elektrische Anforderungen 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A
Legal for Trade No