Beschreibung
Beinhaltet
Universal-Netzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutzabdeckung für Analysewaage
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
Für intelligentes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch den berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender ohne Bedienungsanleitung leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.
- Durch einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck Zeit sparen und den Arbeitsablauf verbessern
- Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
- Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL, vollautomatische interne Kalibrierung und Waageneinstellung
- Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB “Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
- Prüfung der Standfläche: Glaswasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
- Kalibrierung: Interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierung und Anpassung mit konfigurierbarer Aktionsebene, auch externe Kalibrierung möglich
- Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Manipulationsschutz: Sperre
- Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standardanwendung: Wiegen, Dichte, Prozent, Prüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen.
Besondere Laboranwendungen: Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Hinweise
USB-Kabel sind getrennt lieferbar (Kat.-Nummer 14558112 oder 14558111)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP, GMP |
| Anschlusstyp | Mini-USB |
| Fassungsvermögen | 5,1 kg |
| Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
| Lesbarkeit | 100 mg |
| Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
| Enthält | Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung |
| Ausgleichen | Automatisch |
| Linearität | ±200 mg |
| Material | Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff |
| Mehr anzeigen |