Learn More
Sartorius Quintix™ Waagen mit Oberschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15376811 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
412
612
1102
2101
2102
3102
5100
5101
5102
6101
6102
Fassungsvermögen:
410 g
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
Lesbarkeit:
10 mg
100 mg
1 g
Linearität:
±20 mg
±200 mg
1 g
30 mg
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Linearität unitSize
15376811 2101 2,1 kg 100 mg 30 mg 1 Einheit
13512990 5100 5,1 kg 1 g 1 g 1 Stück
13542980 5102 5,1 kg 10 mg ±20 mg 1 Stück
13592980 612 610 g 10 mg ±20 mg 1 Stück
15386811 412 410 g 10 mg 30 mg 1 Einheit
15366811 6102 6,1 kg 10 mg 30 mg 1 Einheit
13562980 2102 2,1 kg 10 mg ±20 mg 1 Stück
13502990 5101 5,1 kg 100 mg ±200 mg 1 Stück
13572980 3102 3,1 kg 10 mg ±20 mg 1 Stück
15356811 6101 6,1 kg 100 mg 30 mg 1 Einheit
13582980 1102 1,1 kg 10 mg ±20 mg 1 Stück
15380677 6101 6,1 kg 100 mg - 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 15376811
Marke: Sartorius QUINTIX21011S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Universal-Netzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutzabdeckung für Analysewaage
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
Für intelligentes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch den berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender ohne Bedienungsanleitung leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.
  • Durch einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck Zeit sparen und den Arbeitsablauf verbessern
  • Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
  • Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL, vollautomatische interne Kalibrierung und Waageneinstellung
  • Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB “Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
  • Prüfung der Standfläche: Glaswasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Kalibrierung: Interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierung und Anpassung mit konfigurierbarer Aktionsebene, auch externe Kalibrierung möglich
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standardanwendung: Wiegen, Dichte, Prozent, Prüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen.
Besondere Laboranwendungen: Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Hinweise
USB-Kabel sind getrennt lieferbar (Kat.-Nummer 14558112 oder 14558111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 2,1 kg
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 100 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
Ausgleichen Automatisch
Linearität 30 mg
Material Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
Modell 2101
Wiederholgenauigkeit 100 mg
Stabilisierungszeit 1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 9,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 10,3 lb.
Gewicht (metrisch) 4,7 kg
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Legal for Trade Class III