Learn More
Olympus™ Fünffach drehbarer Objektivrevolver, U-P5-BDRE
Beschreibung
- Drehbar.
- Fasst bis zu 5 Objektive.
- Zwei zentrierbare Objektivpositionen für Dunkel- oder Hellfeldziele.
- BD-M-AD Adapter.
- Steckplatz für DIC-Objektträger oder U-TAD-Plattenadapter.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Drehbar, fünffach |
| Gerät fasst | Objektive, DIC-Schieber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope Olympus |