Learn More
Quizalopop-P-ethyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327141 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327141 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16740500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quizalofop-P-ethyl
CAS 100646-51-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Quizalofop-P-ethyl
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H17 Cl N2 O4
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
IUPAC-Name Ethyl-(2R)-2-[4-(6-Chlorchinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 372.8
Menge 1 mL
Formelmasse 372,0877 g/mol