Learn More
R-(+)-1,1'-Bi-2-Naphthol, TRC
Artikelnummer. 30334313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334313 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3870301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-(+)-1,1'-Bi-2-Naphthol
CAS 18531-94-7
Summenformel C20H14O2
Menge 1 g
Synonym (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (+)-(R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (+)-1,1'-Bi-2-naphthol, (+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (+)-1,1'-Bis(2-naphthol), (+)-2,2'-Binaphthol, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthyl, (+)-BINOL, (+)-Bi-2-naphthol, (+)-Bi-beta-naphthol, (1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINOL, (R)-(+)-Bi-beta-naphthol, (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-1,1'-Binaphth-2,2'-diol, (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (R)-1,1'-Bis-2-naphthol, (R)-2,2'-Binaphthol, (R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (R)-BINOL, (R)-Bi-2-naphthol, (R)-Binaphthol, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1c3c(O)ccc4ccccc34
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 286.32
Formelmasse 286.0994