Learn More
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamin), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453307
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15453307 250 mg 250 Milligramm
11485490 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15453307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25785.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18741-85-0 | C20H16N2 | 284.36 g/mol
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine) derivatives have been used for asymmetric hydrogenations, cyclopropanations and formation of chiral lactones. It can be used for the synthesis of sterically hindered binaphthalene-based monophosphane ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-1,1′-Bi(2-Naphthylamin)-Derivate wurden für asymmetrische Hydrierungen, Cyclopropanierungen und die Bildung chiraler Lactone verwendet. Kann für die Synthese von sterisch behinderten binaphthalin-basierten Monophosphanliganden verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18741-85-0
Summenformel C20H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 284.36
MDL-Nummer MFCD00145204
InChI-Schlüssel DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC-Name 1-(2-Aminonaphthalin-1-yl)naphthalin-2-amin
SMILES NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Schmelzpunkt 242°C to 243°C
Menge 250 mg
Beilstein 5279621
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +150° (c=1 in Pyridine)
Formelmasse 284.36
Reinheit (%) 97%