Learn More
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]Isoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30419085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419085 250 mg -
30423435 500 mg 500 Milligramm
30427892 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO303565250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30356-08-2
Summenformel C17H23NO
Molekulargewicht (g/mol) 257.37
Synonym (1R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
IUPAC-Name (1S)-1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroisochinolin
SMILES COc1ccc(C[C@@H]2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1
Formelmasse 257.178