Learn More
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]Isoquinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| Formelmasse | 257.178 |