Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthosäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid |
| CAS | 23357-47-3 |
| Summenformel | C11H12O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, L-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | (1R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.21 |
| Formelmasse | 176.0837 |