Learn More
(R)-(+)-1,2-Epoxybutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494818 1 g 1 Gramm
15404828 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58579.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3760-95-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3760-95-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
MDL-Nummer MFCD02683444
InChI-Schlüssel RBACIKXCRWGCBB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-1,2-epoxybutane, r-2-ethyloxirane, 2r-2-ethyloxirane, r-1,2-epoxybutane, oxirane, ethyl-, 2r, r-epoxybutane, pubchem14098, r-+-ethyloxirane, r-+-butylene oxide
PubChem CID 11147670
IUPAC-Name (2R)-2-Ethyloxiran
SMILES CCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1,2-Epoxybutane
Dichte 0.83
Siedepunkt 60°C to 64°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Brechungsindex 1.381
Menge 1 g
UN-Nummer UN3022
Optische Drehung +10° (Neat)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%