Learn More
(R)-(-)-1,2-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405037
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11405037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21937.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4254-14-2 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4254-14-2
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer MFCD00066248
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Synonym r---1,2-propanediol, r-propane-1,2-diol, 2r-propane-1,2-diol, r-1,2-propanediol, r-propylene glycol, 2r-1,2-propanediol, r---1,2-dihydroxypropane, unii-602hn5l69h
PubChem CID 259994
ChEBI CHEBI:28972
IUPAC-Name (2R)-Propan-1,2-Diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1,2-Propanediol
Dichte 1.04
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 1 g
Beilstein 1718872
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7855
Optische Drehung −16.5° (Neat)
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 98%