Learn More
(R)-(-)-1,3-Butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446167
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11446167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25124.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6290-03-5 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
(R)-(-)-1,3-Butanediol is used as a solvent for food flavoring agents and is a co-monomer used in certain polyurethane and polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-1,3-Butandiol wird als Lösungsmittel für Lebensmittelaromat-Wirkstoffe verwendet und ist ein Comonomer, das in bestimmten Polyurethan- und Polyesterharzen verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6290-03-5
MDL-Nummer MFCD00064277
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1,3-Butanediol
Dichte 1.005
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Geruch Schwach
Summenformel C8H15NO4
Brechungsindex 1.44
Menge 1 g
Beilstein 1718944
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
InChI-Schlüssel LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Optische Drehung -30° (Neat)
SMILES CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
PubChem CID 80502
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%