Learn More
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30341969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341969 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2877605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Summenformel C10H14O2
Menge 5 g
Synonym (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC-Name (2R)-1-Phenylmethoxypropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0994