Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403758 250 mg 250 Milligramm
15493748 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57228.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 569660-97-5 | C9H16BrNO2 | 250.136 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569660-97-5
Summenformel C9H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.136
MDL-Nummer MFCD17214727
InChI-Schlüssel QJTKPXFJOXKUEY-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-boc-3-bromopyrrolidine, s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-r-3-bromopyrrolidine, tert-butyl r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-but, r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 34179476
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-Brompyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
Optische Drehung −33° (c=0.8 in Chloroform)
Formelmasse 250.14
Reinheit (%) 95%