Learn More
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439307 5 g 5 Gramm
15429307 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52559.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140695-85-8 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140695-85-8
Summenformel C11H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.293
MDL-Nummer MFCD02683202
InChI-Schlüssel OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −20° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%