Learn More
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 30344698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344698 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344698 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB65665525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-43-0
Summenformel C10H19NO3
Menge 25 g
Synonym (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
IUPAC-Name Tert-Butyl (3R)-3-Hydroxypiperidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 201.26
Formelmasse 201.1365