missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047738
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11365525 250 mg 250 Milligramm
11345525 1 g 1 Gramm
11355525 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11365525

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19694.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 104641-60-3
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD03788747
InChI-Schlüssel FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
SMILES CN1CCC(O)C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Dichte 0.92
Siedepunkt 103°C to 106°C (35 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.464
Menge 250 mg
Beilstein 4349393
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
IUPAC-Name (3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.