Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethanol, ChiPros 99 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354186 5 g 5 Gramm
11364186 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19296.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1517-69-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethanol is used in the synthesis of optically active products. It is also useful in the determination of enantiomeric purity and for resolutions of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-1-Phenylethanol wird für die Synthese optisch aktiver Produkte verwendet. Es ist auch bei der Bestimmung der enantiomeren Reinheit und bei der Auflösung von Säuren nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln und leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1517-69-7
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00064263
InChI-Schlüssel WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
PubChem CID 637516
ChEBI CHEBI:45616
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Phenylethanol
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 88°C to 89°C (10 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch mild
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥97 %
Brechungsindex 1.528
Menge 5 g
UN-Nummer UN2937
Beilstein 2039798
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
Optische Drehung +45° (c=5 in Methanol)
IUPAC-Name 1-Phenylethan-1-ol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%