Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359655 25 g 25 Gramm
11349655 5 g 5 Gramm
11369655 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19117.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.55 €
    47.65 € / 25 Gramm
    Sparen 10.90 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to determine the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-1-Phenylethylamin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch zur Bestimmung der enantiomeren Reinheit von Säuren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-69-9
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00064405
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC-Name (1R)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2410916
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform.
Optische Drehung +30° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥99%