missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-1-Phenylethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047400
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349655 5 g 5 Gramm
11359655 25 g 25 Gramm
11369655 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11349655

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19117.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol

(R)-(+)-1-Phenylethylamine is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to determine the enantiomeric purity of acids.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(R)-(+)-1-Phenylethylamin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch zur Bestimmung der enantiomeren Reinheit von Säuren verwendet.

Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.

Hinweise
Kühl lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3886-69-9
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00064405
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC-Name (1R)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.526
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2410916
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform.
Optische Drehung +30° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.